Key Documents
M87800
Sigma-Aldrich
1-Morpholinocyclohexene
98%
동의어(들):
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO
CAS Number:
Molecular Weight:
167.25
Beilstein:
118696
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
118-120 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
InChI key
IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter