Key Documents
M84429
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
Beilstein:
113857
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
powder
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI key
VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)