Key Documents
M73001
Sigma-Aldrich
3-Methylpiperidine
99%
동의어(들):
β-Pipecoline, 3-Pipecoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
99.17
Beilstein:
79807
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
125-126 °C/763 mmHg (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity
  • CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain
  • Aurora kinase inhibitors
  • Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
  • 1,3,5-Oxadiazinones
  • Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
21 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1