Key Documents
M4805
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
99%
동의어(들):
4-Methyl-2-pyrimidinethiol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
162.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI key
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)