주요 문서
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
동의어(들):
2-Methoxyhydrocinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
Beilstein:
2097012
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)