문서
L498300
1-{3-[4-CYCLOHEXYL-2-(1H-PYRROL-1-YL)PHENOXY]-2-HYDROXYPROPYL}-4-(2-METHOXYPHENYL)PIPERAZIN-1-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H40ClN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
526.125
MDL number:
기타 정보