문서
L498025
N-(2-(2-((ANILINOCARBONYL)OXY)ETHOXY)ET)-N,N-DI-ME-1-TETRADECANAMINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H49ClN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
485.156
MDL number:
기타 정보