문서
L494682
2-(2-(2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H17Cl3N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
491.762
MDL number:
기타 정보