문서
L493392
4-BR-2-(2-(((1-BR-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H20Br2N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
596.279
MDL number:
기타 정보