문서
L492574
N'-{(E)-[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLIDENE}-4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H25FN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
504.569
MDL number:
기타 정보