문서
L491640
4-BROMO-2-(2-(2-BROMOBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H18Br2N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
546.219
MDL number:
기타 정보