문서
L479977
ETHYL (2E)-5-[4-(METHOXYCARBONYL)PHENYL]-7-METHYL-2-(4-METHYLBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H24N2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
476.556
MDL number:
기타 정보