문서
L479594
6-AMINO-3-TERT-BUTYL-4-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16Cl2N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
363.249
MDL number:
기타 정보