문서
L477583
N'-[(E,2Z)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H27N5O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
529.622
MDL number:
기타 정보