문서
L476668
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-(3-ETHOXY-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H23ClN4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
490.951
MDL number:
기타 정보