문서
L476285
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H24ClN5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
473.966
MDL number:
기타 정보