문서
L476072
N'-{(E)-[4-(PENTYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H33N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
431.583
MDL number:
기타 정보