문서
L475432
N'-[(E)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H17FN4OS3
CAS Number:
Molecular Weight:
432.564
MDL number:
기타 정보