문서
L474835
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H28ClN5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
502.021
MDL number:
기타 정보