문서
L473952
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H20N4O3S3
CAS Number:
Molecular Weight:
460.599
MDL number:
기타 정보