문서
L473847
N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H19Cl2N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
448.377
MDL number:
기타 정보