문서
L473545
METHYL 4-({[(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-ETHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}ETHYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H22Cl3N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
518.85
MDL number:
기타 정보