문서
L473065
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H18Cl5N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
529.703
MDL number:
기타 정보