문서
L472654
3-BROMO-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H19BrCl3N5O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
591.745
MDL number:
기타 정보