문서
L471003
2-METHOXY-4-{(E)-[4-OXO-3-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}PHENYL 3-NITROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H20N2O7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
500.553
MDL number:
기타 정보