문서
L470392
N-(4-(4-CHLOROPHENYL)-3-(2-METHOXYETHYL)-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)ANILINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H17ClN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
344.866
MDL number:
기타 정보