문서
L469513
N-BENZYL-2-{[(4-METHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H26N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
434.562
MDL number:
기타 정보