문서
L469327
3-ALLYL-2-[(3,3-DIMETHYL-2-OXOBUTYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H24N2O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.543
MDL number:
기타 정보