문서
L468851
5-(3-ETHOXYPHENYL)-4-{[(E)-1H-INDOL-3-YLMETHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H17N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
363.444
MDL number:
기타 정보