문서
L467316
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[4-AMINO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16Cl2N6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
451.337
MDL number:
기타 정보