문서
L464651
2-BR-4-(((3-(2-F-PH)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)-6-METHOXYPHENOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H12BrFN4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
423.266
MDL number:
기타 정보