문서
L457663
N'-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-2-HYDROXY-2-PHENYLACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H19ClN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
394.861
MDL number:
기타 정보