문서
L454192
4-FLUORO-N-(2-OXO-2-(2-(2-(2-PROPYNYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H16FN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
353.356
MDL number:
기타 정보