문서
L450456
2-((4,5-DIBENZYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(4-ETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H26N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
442.587
MDL number:
기타 정보