문서
L445746
2-{[5-({[(ISOPROPYLANILINO)METHYL]SULFANYL}METHYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H31N5OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
517.72
MDL number:
기타 정보