문서
L444715
N-(3-METHYLPHENYL)-2-({4-PHENYL-5-[(PHENYLSULFANYL)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22N4OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
446.597
MDL number:
기타 정보