문서
L443433
2-({4-(2-BROMOPHENYL)-5-[(4-METHYLPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-1-(4-METHYLPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H22BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
508.441
MDL number:
기타 정보