문서
L443050
2-((4-ALLYL-5-((PHENYLTHIO)ME)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-1-(4-CL-PH)ETHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H18ClN3OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
415.967
MDL number:
기타 정보