문서
L442658
2-({4-BENZYL-5-[(4-BROMOPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H23BrN4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
523.456
MDL number:
기타 정보