문서
L441236
ETHYL 2,7-DIMETHYL-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H18N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
330.409
MDL number:
기타 정보