문서
L440299
ETHYL 4-[({(3Z)-3-[3-(2-CHLOROBENZYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H22ClN3O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
592.097
MDL number:
기타 정보