문서
L439908
(2Z)-2-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-6-METHYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H8ClN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
305.745
MDL number:
기타 정보