문서
L438405
(5Z)-5-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-HEPTYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H26ClN3OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
496.098
MDL number:
기타 정보