문서
L435368
4-(4-BUTOXYBENZOYL)-5-(4-ETHYLPHENYL)-3-HYDROXY-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H27N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
477.587
MDL number:
기타 정보