문서
L434396
BENZYL 6-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H24N2O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
480.544
MDL number:
기타 정보