문서
L433632
(5Z)-3-(2-CHLOROBENZYL)-5-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H24ClN3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
546.115
MDL number:
기타 정보