문서
L433233
2-[(5Z)-6-OXO-5-(2-PROPOXYBENZYLIDENE)-5,6-DIHYDRO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-2-YL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H19N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
421.478
MDL number:
기타 정보