문서
L432474
2-METHOXYETHYL 8-METHYL-4-OXO-6-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H26N2O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
450.515
MDL number:
기타 정보