문서
L430358
(2Z)-6-BENZYL-2-(3-BROMOBENZYLIDENE)-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H12BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
426.294
MDL number:
기타 정보