문서
L426717
(2Z)-2-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-6-PHENYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H12N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
388.408
MDL number:
기타 정보